Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
PHAGO'SOFT ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel für alle hohen Oberflächen, alle Glasoberflächen und alle Bildschirme. Es ist auch mit Edelstahl kompatibel.
Marke:  Christeyns™ C65004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17821135
  • 53.70 CHF / 4.50 Liter
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einsatzbereit
  • Ökozertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Disinfectant Surface Spray
Clear Liquid
Fresh Scent
6 Mounted Spray Bottles
No
3 to 3.7
Unsteril
750 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent > Phago'Soft Disinfectant Detergent; Product Type: Disinfectant Surface Spray; Size: 750 mL