Learn More
Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE
Die Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE sind schmiermittelfrei und erzeugen hohe Vakuumversiegelungen bei konischen Standard-Glasschliffverbindungen.
10.95 CHF - 20.80 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Konusgröße | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Konusgröße | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10211762
|
Cowie Technology™
021.1019 |
NS 10/19, NS 19/26 | 19/26 | 10/19 |
10.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10363452
|
Cowie Technology™
021.1419 |
NS 14/23, NS 19/26 | 19/26 | 14/23 |
11.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10271852
|
Cowie Technology™
021.1934 |
NS 19/26, NS 34/35 | 34/35 | 19/26 |
20.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10313602
|
Cowie Technology™
021.1929 |
NS 19/26, NS 29/32 | 29/32 | 19/26 |
17.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10363692
|
Cowie Technology™
021.2429 |
NS 24/29, NS 29/32 | 29/32 | 24/29 |
18.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10150382
|
Cowie Technology™
021.2934 |
NS 29/32, NS 34/35 | 34/35 | 29/32 |
20.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10465252
|
Cowie Technology™
021.2434 |
NS 24/29, NS 34/35 | 34/35 | 24/29 |
20.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Schmiermittelfrei
- Hochvakuumdichtungen für konische Standardschliffverbindungen aus Glas
- Die kräftige Schulter erleichtert die Handhabung und wiederholte Verwendung.
- Hohe Vakuumleistung (Leckrate unter 1 x 10-4 toor, l, s-1) wird durch Querdichtringe erreicht.
- Verwendbar bis zu 280 °C
Spezifikation
Je 1 | |
PTFE-Verbindungsstücke |