Learn More
Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE
Die Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE sind schmiermittelfrei und erzeugen hohe Vakuumversiegelungen bei konischen Standard-Glasschliffverbindungen.
Marke: Cowie Technology™ 021.1929
Beschreibung
- Schmiermittelfrei
- Hochvakuumdichtungen für konische Standardschliffverbindungen aus Glas
- Die kräftige Schulter erleichtert die Handhabung und wiederholte Verwendung.
- Hohe Vakuumleistung (Leckrate unter 1 x 10-4 toor, l, s-1) wird durch Querdichtringe erreicht.
- Verwendbar bis zu 280 °C
Spezifikation
Je 1 | |
29/32 | |
NS 19/26, NS 29/32 |
PTFE-Verbindungsstücke | |
19/26 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE > Standard Konusverbindung Nr.: NS 19/26, NS 29/32
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur