Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierrolle
Gebrauchsfertiges Universal-Indikatorpapier wird in Drehdeckelkästen geliefert, um den Schutz vor äußeren Einflüssen zu gewährleisten.
38.25 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH-Test |
---|---|
Typ | pH-Indikatorpapier |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940872
|
Fisherbrand™
90207.204231.1 |
4 bis 7 |
38.25 CHF
4 Einheiten |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15950872
|
Fisherbrand™
90210.204231.1 |
6,4 bis 8 |
38.25 CHF
4 Einheiten |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960872
|
Fisherbrand™
90212.204231.1 |
8 bis 10 |
38.25 CHF
4 Einheiten |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der beiliegenden Farbskala verglichen und der pH-Wert wird abgelesen
- Ermöglicht eine sehr einfache pH-Messung
- Bewährter Standard für viele Anwendungen
Spezifikation
pH-Test | |
pH-Indikatorpapier |