Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierrolle
Gebrauchsfertiges Universal-Indikatorpapier wird in Drehdeckelkästen geliefert, um den Schutz vor äußeren Einflüssen zu gewährleisten.
Marke:  Fisherbrand™ 90207.204231.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15940872
  • 38.25 CHF / 4 Einheiten
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der im Lieferumfang befindlichen Farbskala verglichen und der pH-Wert wird abgelesen
  • Erlaubt sehr einfache pH-Messung
  • Bewährter Standard für viele Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 7
pH-Test
4,0, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, 6,1, 6,4, 6,7, 7,0
pH-Indikatorpapier