Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierrolle
Gebrauchsfertiges Universal-Indikatorpapier wird in Drehdeckelkästen geliefert, um den Schutz vor äußeren Einflüssen zu gewährleisten.
Marke:  Fisherbrand™ 90210.204231.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15950872
  • 38.25 CHF / 4 Einheiten
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der im Lieferumfang befindlichen Farbskala verglichen und der pH-Wert wird abgelesen
  • Erlaubt sehr einfache pH-Messung
  • Bewährter Standard für viele Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
6,4 bis 8
pH-Test
< 6,4, 6,4, 6,6, 6,8, 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, > 8,0
pH-Indikatorpapier