Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit BNC-Anschluss
Diese pH-Elektrode mit BNC-Anschluss und einem pH-Bereich von 0 bis 13 ist ideal für die meisten Anwendungen in Labor und Wissenschaft.
104.00 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Typ pH-Elektrode
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11779788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
RR5733710-003B
120 mm 12 mm
157.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11759798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
5673507-003B
115 mm 8 mm
104.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11709798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
RR5573710-003B
115 mm 6 mm
167.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • pH-Elektroden mit Durchmessern von 6 oder 8 mm für Messungen in geringen Volumen
  • Elektrolyt-KCl 4M + AgCl
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
pH-Elektrode
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit BNC-Anschluss