Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit BNC-Anschluss
Diese pH-Elektrode mit BNC-Anschluss und einem pH-Bereich von 0 bis 13 ist ideal für die meisten Anwendungen in Labor und Wissenschaft.
Marke:  Fisherbrand™ RR5733710-003B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11779788
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • pH-Elektroden mit Durchmessern von 6 oder 8 mm für Messungen in geringen Volumen
  • Elektrolyt-KCl 4M + AgCl
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
pH-Elektrode
13
12 mm
120 mm
–5 bis 100 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit BNC-Anschluss > Durchmesser:12mm