Learn More
Hanna Instruments™ pH-/Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät
Auf hochgenaue Messungen mit einem Messgerät ausgelegt. Das Hannna Instruments™ pH-/Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät ist mit einer leicht ablesbaren doppelten LED-Anzeige der Werte als pH/°C oder TDS/°C ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine HOLD-Funktion sowie eine austauschbare pH-Elektrode.
Marke: Hanna Instruments™ HI98130
Beschreibung
- Kombinationstester wurden für äußerst akkurate Messungen mit einem Messgerät entwickelt
- Gut lesbares Dual-LCD, pH/°C oder TDS/°C
- Automatische Temperaturkompensation
- Automatische Kalibrierung
- “Halte“-Funktion
- Automatisches Abschalten
- Austauschbare pH-Elektrode
Spezifikation
±0,5 °C | |
Automatisch | |
0.01 | |
0 °C bis 60,0 °C | |
163 x 40 x 26 mm | |
0.01 ppt (g/l) | |
pH:Automatisch; EC/TDS: automatisch mit β einstellbar von 0,0 bis 2,4 %/°C | |
pH-/Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät | |
±2 % |
±0,05 | |
-2.00 bis 16.00 | |
1 oder 2 mit zwei Sätzen von Standardpuffern (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 oder pH 4,01 / 6,86 / 9,18) | |
0,1 °C | |
0.00 bis 10.00 g/l (ppt) | |
pH -2,00 bis 16,00 | |
1.5 V | |
Ungefähr 100 h Dauerbetrieb |