Learn More
Mettler Toledo™ Elektrodenarm, EasyPlace Komplettpaket
Der EasyPlace Elektrodenarm unterstützt effiziente Messungen und Kalibrierungen. Perfekte vertikale Bewegung minimiert Verschüttungen. Mit Parkbecher, Parkbechereinsatz und Beutelhalter.
Marke: Mettler Toledo™ 30671569
335.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzise Steuerung
- Durch die perfekte vertikale Sensorbewegung lässt sich der Sensor leicht in Proben einsetzen
- Der richtige Ort
- Der EasyPlace enthält spezielle Positionen für Kalibrierung, kurz- und langfristige Sensorspeicherung und -messung und vereinfacht so tägliche Arbeitsabläufe
- Direkte Kompatibilität
- Der EasyPlace Elektrodenarm passt mit dem EASYMIX Magnetrührer und Standardbeuteln zusammen, was die Bedienung vereinfacht und Platz spart
Spezifikation
Elektrodenarm, EasyPlace Komplettpaket | |
EasyPlace |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Elektrodenarm, EasyPlace Komplettpaket > Elektrodenarm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur