Learn More
pH-Pufferbeutel
GREENER_CHOICE
Pufferlösungen in versiegelten Beuteln für einfache und präzise Kalibrierung von pH-Messgeräten.
65.00 CHF - 116.00 CHF
Spezifikation
Farbe Blue/White
Konzentration 0.02 M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter
Physikalische Form Liquid
Lösungstyp Buffer
Verpackung Pufferbeutel
Güte Laboratory
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
10431721
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51302079
30 x 20 mL 10
83.70 CHF
600 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12683516
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Mettler Toledo
51302079
30 x 20 mL 10 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12794584
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Mettler Toledo
51302079
30 x 20 mL 10 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12693516
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Mettler Toledo
51302080
30 x 20 mL 4.01/7.00/10.00
116.00 CHF
600 Milliliter
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 10,01
Specifications
Specifications
Blue/White
Calibration
Liquid
Pufferbeutel
0.02 M
pH Meter
Buffer
Laboratory
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
pH-Pufferbeutel