Learn More
pH-Pufferbeutel Artikelnummer.: 10431721
Zum Warenkorb hinzufügen
pH-Pufferbeutel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10431721 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
30 x 20 mL, 10
Click to view available options
Menge:
30 x 20 mL
pH:
10
4.01/7.00/10.00
Artikelnummer. 10431721
Marke: Mettler Toledo 51302079
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösungen in versiegelten Beuteln für einfache und präzise Kalibrierung von pH-Messgeräten.
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 10,01
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blue/White
Konzentration 0.02 M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter
pH 10
Physikalische Form Liquid
Menge 30 x 20 mL
Lösungstyp Buffer
Verpackung Pufferbeutel
Güte Laboratory
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Pufferbeutel >