Learn More
Kalibrierpufferlösungen, Hanna Instruments™ Artikelnummer.: 10799061
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibrierpufferlösungen, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10799061
20 ml, 10.01
Click to view available options
Menge:
20 ml
230 ml
1 l
pH:
4.01
9.18
10.01
Artikelnummer. 10799061
Marke: Hanna Instruments HI70010P
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung in Premiumqualität mit nachgewiesen auf +/- 0.01 pH genauen Werten bei 25 °C.
  • Hochwertige Kalibrierungspufferlösung mit pH-Wert 10.01
  • 25 Beutel mit 20 ml Puffer
  • Farbkodiertes Etikett zur einfachen Bestimmung des pH-Pufferwerts
  • Genauigkeit von +/- 0.01 pH bei 25 °C
  • Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
  • Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte, gewichtsgeprüfte Waagen und Glaswaren der Klasse A
  • In einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
  • Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
  • Ideal für Anwender, die nicht häufig kalibrieren
  • Aufgrund der Portabilität ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 10.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 20 ml
Lösungstyp Puffer
Zusammensetzung Wässrige Pufferlösung
Geruch Geruchsneutral
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kalibrierpufferlösungen, Hanna Instruments™ >