Learn More
Lovibond™ Spektralphotometer der Serie PFXi-880
Mit RCSi Technologie (Fernbediente Kalibrierungs- & Wartungsdienste) zur Fernkalibrierung und -wartung über das Internet, ohne den Tisch verlassen zu müssen
9030.00 CHF - 13955.00 CHF
Spezifikation
Display | Farbgrafik |
---|---|
Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
Typ | Spektralphotometer |
Spannung | 90/240 V |
Höhe (angloamerikanisch) | 6,69 in. |
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13595290
|
Lovibond™
1378805H |
Spektralphotometer | Für Zuckerlösungen und Sirupe | Integriertes Heizelement, Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen |
13955.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13575290
|
Lovibond™
1378806H |
Spektralphotometer | Zur grundlegenden Farbmessung von flüssigen Proben | Integriertes Heizelement, Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen |
10650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13555290
|
Lovibond™
1378806 |
Spektralphotometer | Zur grundlegenden Farbmessung von flüssigen Proben | Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen |
9030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13565290
|
Lovibond™
1378805 |
Spektralphotometer | Für Zuckerlösungen und Sirupe | Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen |
12395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Automatische und nicht-subjektive Farbmessung
- Robuste, chemisch beständige Stahlkonstruktion
- Abnehmbare 6-Zoll-Probenkammer (153 mm)
- Geeignet zur Verarbeitung heißer Proben mit hohen Schmelzpunkten
- Die Ausgabe entspricht GLP, einschließlich Datum, Uhrzeit, Probe und Anwender-ID
- Erhältlich mit optionaler integrierter Heizeinheit für Proben wie Fette oder Wachse, deren Temperatur konstant über dem Schmelzpunkt gehalten werden muss
- Mit einer Auswahl an Farbskalen
- Lieferung mit Farbkontrollsoftware zur Datenanalyse
- Fernsteuerfähig
PFXi-880/CIE
- Für transparente Proben
- Farbskalen: CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), Delta E™-Farbdifferenz, Spektraldaten, xyY-Chromatizitätskoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, Säurewaschtest (ASTM D848), optische Dichte (Absorption)
- Für Zuckersirup und Lösungen
- Farbskalen: CIE™ La™ b, Delta E™-Farbdifferenz, ICUMSA-Farbindex (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN Farbe, Spektraldaten, xyY-Farbkoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, optische Dichte (Absorption)
PFXi-880/CIE: Chemikalien, Speiseöle und -fette, Beschichtungen, Wasser- und Abwasser, Nahrungsmittel und Getränke, Haushaltsprodukte, Mineralöle und -wachse, Kunststoffe, Zuckerlösungen, Sirup und Honig, Pharmazeutika und Kosmetika, Biere, Malze und Karamelle, medizinisch und klinisch. PFXi-880/S: Zuckerlösungen, Sirup und Honig.
Spezifikation
Farbgrafik | |
Spektralphotometer | |
6,69 in. | |
7,7 in. | |
> 30 s | |
Chromatizität (x y) - ±0,0002; ΔE - 0,2 | |
16 lb. |
Wolfram-Halogenlampe | |
90/240 V | |
17 cm | |
19,6 cm | |
0,1 bis 153 mm | |
420 bis 710 nm | |
7,7 kg |