Learn More
Lovibond™ Spektralphotometer der Serie PFXi-880
Mit RCSi Technologie (Fernbediente Kalibrierungs- & Wartungsdienste) zur Fernkalibrierung und -wartung über das Internet, ohne den Tisch verlassen zu müssen
Marke:  Lovibond™ 1378805
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13565290
  • 12395.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, Anleitung, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
Beschreibung
Beschreibung
  • Automatische und nicht-subjektive Farbmessung
  • Robuste, chemisch beständige Stahlkonstruktion
  • Abnehmbare 6-Zoll-Probenkammer (153 mm)
  • Geeignet zur Verarbeitung heißer Proben mit hohen Schmelzpunkten
  • Die Ausgabe entspricht GLP, einschließlich Datum, Uhrzeit, Probe und Anwender-ID
  • Erhältlich mit optionaler integrierter Heizeinheit für Proben wie Fette oder Wachse, deren Temperatur konstant über dem Schmelzpunkt gehalten werden muss
  • Mit einer Auswahl an Farbskalen
  • Lieferung mit Farbkontrollsoftware zur Datenanalyse
  • Fernsteuerfähig
PFXi-880/CIE
  • Für transparente Proben
  • Farbskalen: CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), Delta E™-Farbdifferenz, Spektraldaten, xyY-Chromatizitätskoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, Säurewaschtest (ASTM D848), optische Dichte (Absorption)
PFXi-880/S
  • Für Zuckersirup und Lösungen
  • Farbskalen: CIE™ La™ b, Delta E™-Farbdifferenz, ICUMSA-Farbindex (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN Farbe, Spektraldaten, xyY-Farbkoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, optische Dichte (Absorption)
PFXi-880/CIE: Chemikalien, Speiseöle und -fette, Beschichtungen, Wasser- und Abwasser, Nahrungsmittel und Getränke, Haushaltsprodukte, Mineralöle und -wachse, Kunststoffe, Zuckerlösungen, Sirup und Honig, Pharmazeutika und Kosmetika, Biere, Malze und Karamelle, medizinisch und klinisch. PFXi-880/S: Zuckerlösungen, Sirup und Honig.
Spezifikation
Spezifikation
AOCS, ISO, ASTM, CE, RoHS, WEEE
Farbgrafik
10 nm
90/240 V
6,69 in.
Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
19,6 cm
PFXi-880/S
Chromatizität (x y) - ±0,0002; ΔE - 0,2
16 lb.
20,27 in.
USB, LAN, RS232
Wolfram-Halogenlampe
Spektralphotometer
Für Zuckerlösungen und Sirupe
17 cm
7,7 in.
> 30 s
0,1 bis 153 mm
420 bis 710 nm
7,7 kg
51,5 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Spektralphotometer der Serie PFXi-880 > PFXi-880/S; für Zuckerlösungen und Sirupe