Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Reduzierbuchse mit Gewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
65.95 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT (Außengewinde) x NPT (Innengewinde)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Farbe Durchscheinend
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Gewindegröße Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Gewindegröße Price Quantity & Availability  
11700419
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™
06546-05
1/4 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF
79.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Add to basket
11866264
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™
06546-07
3/8 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF
65.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
11720409
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™
06546-08
1/2 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF
92.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
11876264
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™
06546-09
1/2 Zoll NTPM X 3/8 Zoll NPTF
68.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
11858073
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™
06546-10
3/4 Zoll NTPM X 1/2 Zoll NPTF
149.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
11856264
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™
06546-06
3/8 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF
79.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
  • Reduzierbuchse mit Gewinde
  • Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
  • Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Specifications
Specifications
Verbindungsstück mit NPT (Außengewinde) x NPT (Innengewinde)
PFA
Durchscheinend
Autoklavierbar
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Reduzierbuchse mit Gewinde
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ PFA-Reduzierbuchse mit Gewinde