Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Reduzierbuchse mit Gewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
Marke: Cole-Parmer™ 06546-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Verbindungsstück mit NPT (Außengewinde) x NPT (Innengewinde) | |
PFA | |
3/8 Zoll | |
3/8 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF | |
Reduzierbuchse mit Gewinde |
Autoklavierbar | |
1/4 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Durchscheinend |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PFA-Reduzierbuchse mit Gewinde > 3/8 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur