Learn More
PF 04457845
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor
119.00 CHF - 435.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide |
---|---|
CAS | 1020315-31-4 |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Summenformel | C23H20F3N5O2 |
Formelmasse | Observed MW: 455.43 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18779568
|
Tocris Bioscience
6374/25 |
25 mg |
435.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18750519
|
Tocris Bioscience
6374/5 |
5 mg |
119.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor (IC50 = 7.2 nM). Selective for FAAH over a panel of other serine hydrolases. Exhibits efficacy in a rat inflammatory pain model. Orally bioavailable and brain penetrant.Spezifikation
N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide | |
>98% | |
Observed MW: 455.43 |
1020315-31-4 | |
C23H20F3N5O2 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PF 04457845