Learn More
PF 04457845
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience 6374/5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18750519
  • 119.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PF 04457845 is a potent and selective irreversible FAAH inhibitor (IC50 = 7.2 nM, which is selective for FAAH over a panel of other serine hydrolases. PF 04457845 exhibits efficacy in a rat inflammatory pain model, and is orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
>98%
C23H20F3N5O2
1020315-31-4
5 mg
Observed MW: 455.43