Learn More
Petrolether, für die Rückstandsanalyse, 40 °C bis 60 °C, ECD-geprüftes Lindan/DDT <5 ng/l, Rückst. <0.0003 %, Thermo Scientific Chemicals
46.23 CHF - 83.82 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10576241
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
326730010
1 L
46.23 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10386731
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
326730025
2.5 L
83.82 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Petrolether, für die Rückstandsanalyse, 40 °C bis 60 °C, ECD-geprüftes Lindan/DDT <5 ng/l, Rückst. <0.0003 %, Thermo Scientific Chemicals