Learn More
Petrolether, für die Rückstandsanalyse, 40 °C bis 60 °C, ECD-geprüftes Lindan/DDT <5 ng/l, Rückst. <0.0003 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10576241
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Petrolether, für die Rückstandsanalyse, 40 °C bis 60 °C, ECD-geprüftes Lindan/DDT <5 ng/l, Rückst. <0.0003 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10576241
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10576241
Marke: Thermo Scientific Acros 326730010
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
Dichte 0.6500g/mL
Siedepunkt 40.0°C to 65.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −45°C
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3660 to 1.3710
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.65
Viskosität 0.45 mm2/s (25°C)
Wasser 0.005% max. (Coulometric)
Merck Index 14, 5489
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil
IUPAC-Name Petrolether
Güte Rückstandsanalyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number326730025,326730010
ChargennummerA0449687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number326730025,326730010
ChargennummerA0405039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2021 Catalog Number326730025,326730010
ChargennummerA0402280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2021 Catalog Number326730025,326730010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Petrolether, für die Rückstandsanalyse, 40 °C bis 60 °C, ECD-geprüftes Lindan/DDT <5 ng/l, Rückst. <0.0003 %, Thermo Scientific Chemicals >