Learn More
Petroleum Ether, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10284390
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Petroleum Ether, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10284390 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10284390
Marke: Fisher Chemical P/2092/17
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
High purity solvent for GC and pesticide residue analysis
  • Getestet mit GC- ECD, um minimale Werte für halogenierte Reste (≤10 ng/l) sicherzustellen und damit die Eignung für die Pestizidanalyse nachzuweisen.
  • Erfüllt auch ACS-Spezifikationen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC-Name 2-Methylpentan
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
CAS 64742-49-0
Farbe Farblos
Siedepunkt 40°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 38kPa at 20°C
Viskosität 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Petroleum Ether, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™ >