Learn More
Petrolether, 40-60 °C, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10274390
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Petrolether, 40-60 °C, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274390
1 l, Flasche aus Braunglas
Click to view available options
1 l, Flasche aus Braunglas
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10274390
Marke: Fisher Chemical P/2092/15
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
CAS 64742-49-0
Farbe Farblos
Siedepunkt 40°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C6H14
MDL-Nummer MFCD00081849
Dampfdruck 38kPa at 20°C
Viskosität 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC-Name Petrolether
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Petrolether, 40-60 °C, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical >