Learn More
Heathrow Scientific™ Dehnbares PetriSeal™ Dichtungsband
Das dehnbare PetriSeal™ Dichtungsband dehnt sich aus, passt sich einem dichten Verschluss an und ist temperaturbeständig, wasserfest sowie chemikalienbeständig.Das abriebfeste und durchstichfeste Produkt verhindert einen Dampfverlust und reduziert gleichzeitig den Gasaustausch.
Marke:  Heathrow Scientific™ HEAPSEAL-108C
Artikelnummer. 15524429
  • 60.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Dichtung bleibt auch bei zeitweiliger Exposition gegenüber 100 °C flexibel
  • Das Band dehnt sich, passt sich an und dichtet auch Gefäße mit unregelmäßigem Umfang ab
  • Wasserfest und chemisch beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Klar
13 mm
Petrischalen, Mikrotiterplatten, Deckel und Kappen
Dichtband
33 m
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Dehnbares PetriSeal™ Dichtungsband > Länge (metrisch):33 m; Breite (metrisch):13 mm; Farbe:Durchsichtig