Learn More
S Murray and Co™ Federstahlpinzette aus Edelstahl
Use these forceps for general laboratory applications. S Murray™ Stainless Steel Featherweight Spring Forceps are suitable for theatre, ward, veterinary, dental and chiropody use.
Marke: S Murray and Co™ E015/01
Beschreibung
Use these forceps for general laboratory applications. S Murray™ Stainless Steel Featherweight Spring Forceps are suitable for theatre, ward, veterinary, dental and chiropody use.
- Hergestellt aus Edelstahl von hohem Gütegrad
- Konform mit Spezifikationen gemäß ISO 7153-1
- Standardgeräte mit heller, polierter Spiegeloberfläche
Spezifikation
Featherweight Federstahlpinzetten | |
Für die Sektion | |
102 mm |
Edelstahl | |
5 Packung |