Learn More
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Entlüftungskappe
Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturanwendungen in Schüttlern.
Marke: Corning™ 431284
464.24 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Corning™ Erlenmeyerkolben und Kulturkolben nach Fernbach sind ideal für Anwendungen und Lagerung von Schüttelkulturen. Ersatzkappen für 2 l, 3 l und 5 l Kolben erhältlich.
- Konstruktion aus Glykol-modifiziertem Polyethylenterephthalat: Das Material der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit.
- Volumenbereich von 2 l bis 5 l
- Eingegossene Graduierungen sorgen für mehr Genauigkeit (±5 %)
- Entlüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Sicherstellung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen
- Einzeln verpackt
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10−6
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei | |
Polypropylen | |
4/Karton | |
Erlenmeyer mit Schikanen | |
Ohne Schikanen |
Orange | |
5 l | |
1/Packung | |
Steril | |
Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
31724005 | Qualitätsbescheinigung | 08/03/2025 | 431284 |
29924003 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 431284 |
31724004 | Qualitätsbescheinigung | 04/02/2025 | 431284 |
20724002 | Qualitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 431284 |
20624001 | Qualitätsbescheinigung | 19/10/2024 | 431284 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.