Learn More
Buerkle™ Laborflasche PET steril Artikelnummer.: 15846462
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Laborflasche PET steril
Artikelnummer. 15846462 Alle ansehen Bürkle Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Artikelnummer. 15846462
Marke: Buerkle™ 03701000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Laborflasche für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Gute Sicht auf den Inhalt durch glasklares PET. Platzsparend und absolut dicht. Ideal zur Lagerung und Verpackung von Flüssigkeiten.
Sterile Laborflasche für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Gute Sicht auf den Inhalt durch glasklares PET. Platzsparend und absolut dicht. Ideal zur Lagerung und Verpackung von Flüssigkeiten.
  • Steril SAL 10-3 (gemäß ISO 11137)
  • PET glasklar
  • Mit Originalitätsverschluss
  • Mit erhabener Graduierung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 212 mm
Material PET glasklar
Länge (metrisch) 96 mm
Halsinnendurchmesser (metrisch) 32 mm
Sterilität Steril
Gewicht (metrisch) 0,06 kg
Breite (metrisch) 96 mm
Verschlussfarbe Weiß
Graduated Ja
Verschlusstyp Manipulationssicher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer918058 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number0370-1000
Chargennummer920880 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number0370-1000
Chargennummer907755 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number0370-1000
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Laborflasche PET steril >