Spezifikation
1000 ml | |
Für die Vorbereitung und Lagerung von Medien | |
12 Kartons |
Transparent | |
PETG | |
HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PETG-Medienflaschen – AKTION > 1.000 ml; (keine Promo-Aktion, Kat.-Nr. FBMB1000)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur