Learn More
Haldenwanger™ Stößel
Stößel
33.05 CHF - 447.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Stößel
Typ Stößel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10597644
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
56/5/glazed
48mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10480724
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 56/0A/GLASIERT
28mm
335.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10245164
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 56/4/GLASIERT
45mm
310.00 CHF
5 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
12081802
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 56/00/GLASIERT
24mm
33.05 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12021812
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 56/1/GLASIERT
30mm
39.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10744585
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
56/3/glazed
42mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Grinding surfaces are glazed.
Spezifikation
Spezifikation
Stößel
Stößel
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Haldenwanger™ Stößel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato