Learn More
Haldenwanger™ Stößel
Stößel
Marke: Haldenwanger™ L 56/00/GLASIERT
Descripción
Glasierte Mahloberflächen.
Especificaciones
24mm | |
Stößel | |
115mm | |
Stößel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Haldenwanger™ Stößel > Außendurchmesser (metrisch)24mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido