Learn More
Quantofix™ Peroxid-Teststreifen, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 023284.QA
Artikelnummer. 15421137
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Misst 1 bis 25 ppm Peroxid in Ether
Peroxidteststreifen
1 Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB22W019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number023284.QA
ChargennummerE25X029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number023284.QA
ChargennummerD24Z083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number023284.QA
ChargennummerQ18D005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number023284.QA
ChargennummerH17X038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number023284.QA
Name des Produkts
Quantofix™ Peroxid-Teststreifen, Thermo Scientific Chemicals > 1kit