Learn More
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Rhodamine Red™-X conjugate
Avidin, NeutrAvidin™, Rhodamine Red™-X-Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A6378
Artikelnummer. 10164652
  • 449.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
Unser Rhodamine Red™-X Konjugat des Biotin-bindenden Proteins NeutrAvidin™ – eine Form von Avidin, aus der die Kohlenhydrate entfernt wurden und deren isoelektrischer Punkt gesenkt wurde – kann den Hintergrund aufgrund unspezifischer Bindung erheblich verringern. Die Methode zur Deglykosylierung der Avidin erhält die spezifische Bindung. Dieses helle, rot fluoreszierende Reagenz (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼570/590 nm) eignet sich ideal für den Nachweis biotinylierter Ziele in der Fluoreszenzmikroskopie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rhodamine Red
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
NeutrAvidin™, Rhodamine Red™
1 mg
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2983158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberA6378
Chargennummer2765634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog NumberA6378
Chargennummer2331918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2021 Catalog NumberA6378
Chargennummer2273760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2021 Catalog NumberA6378
Chargennummer2198599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2020 Catalog NumberA6378
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Rhodamine Red™-X conjugate > 1 mg