Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Permeabilisierungsmedium (Medium B)
180.00 CHF - 1452.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Typ | Permeabilisierungsmedium (Medium B) |
Reagenztyp | Permeabilisierungsreagenz |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10314023
|
Invitrogen™
GAS002S5 |
5 ml |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10572815
|
Invitrogen™
GAS002S100 |
Je 1 |
1452.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Permeabilisierungsmedium (Medium B) ist ein Bestandteil des FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kits. Das Kit wird in der Durchflusszytometrie zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen in Suspension verwendet, wodurch der Zugriff von Antikörpern auf intrazelluläre Ziele ohne Beeinträchtigung der Streueigenschaften ermöglicht wird.Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit ist:
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle verfügbaren FIX & PERM™ Produkte und Produkte im Zusammenhang mit der Probenvorbereitung an (einschließlich Zelllyse- und Konservierungslösungen, Blockierungsreagenzien und Informationen zur Verwendung von Dynabeads™ Zelltrennungsprodukten für die Zellisolierung).
Die Formel für das Permeabilisierungsmedium wurde speziell entwickelt, um die Hintergrundfärbung zu reduzieren und während des Permeabilisationsschritts gleichzeitig fluorochrom-markierte Antikörper hinzuzufügen.
Funktionsweise
Die Zellen werden bei Raumtemperatur für 15 Minuten mit dem Fixiermedium (Medium A) (Kat.- Nr. GAS001S100) und gewaschen. Die Zellen werden dann mit dem Permeabilisierungsmedium und fluorochrom-markierten Antikörper inkubiert. Sowohl das Fixiermedium als auch das Permeabilisierungsmedium sind im FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit enthalten.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Permeabilisierungsmedium (Medium B) | |
Permeabilisierungsreagenz | |
Raumtemperatur |