Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Permeabilisierungsmedium (Medium B)
Marke:  Invitrogen™ GAS002S5
122.50 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10314023
  • 175.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Permeabilisierungsmedium (Medium B) ist ein Bestandteil des FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kits. Das Kit wird in der Durchflusszytometrie zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen in Suspension verwendet, wodurch der Zugriff von Antikörpern auf intrazelluläre Ziele ohne Beeinträchtigung der Streueigenschaften ermöglicht wird.
Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit ist:
  • Flexibel—kompatibel mit unterschiedlichen Probentypen und zellulären Antigenen
  • Robust—Streumuster von Zellen unverändert
  • Effizient—gleichzeitiger Nachweis von intrazellulären und Oberflächenmarkern
    Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle verfügbaren FIX & PERM™ Produkte und Produkte im Zusammenhang mit der Probenvorbereitung an (einschließlich Zelllyse- und Konservierungslösungen, Blockierungsreagenzien und Informationen zur Verwendung von Dynabeads™ Zelltrennungsprodukten für die Zellisolierung).
    Die Formel für das Permeabilisierungsmedium wurde speziell entwickelt, um die Hintergrundfärbung zu reduzieren und während des Permeabilisationsschritts gleichzeitig fluorochrom-markierte Antikörper hinzuzufügen.
    Funktionsweise
    Die Zellen werden bei Raumtemperatur für 15 Minuten mit dem Fixiermedium (Medium A) inkubiert (Kat.- Nr. GAS001S100) und gewaschen. Die Zellen werden dann mit dem Permeabilisierungsmedium und fluorochrom-markierten Antikörper inkubiert. Sowohl das Fixiermedium als auch das Permeabilisierungsmedium sind im FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit enthalten.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Raumtemperatur
    5 ml
    Raumtemperatur
    Permeabilisierungsmedium (Medium B)
    Permeabilisierungsreagenz
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B) > 5 ml