Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
71.55 CHF - 121.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Klebstofftyp | Non-adhesive |
Farbe | Orange |
Ausführung | Matt |
Format | Ausgestanzt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Dimensions (LxW) | Drahtstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Dimensions (LxW) | Drahtstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17861679
|
Brady™
173586 |
0.094 in. | 0,182 x 1 in. | 28 to 20 AWG |
71.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17801439
|
Brady™
173607 |
0,125 in. | 0,235 x 1,75 in. | 22 bis 16 AWG |
96.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891469
|
Brady™
173620 |
0,187 in. | 0,335 x 1,75 in. | 20 bis 10 AWG |
98.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891499
|
Brady™
173640 |
0,25 in. | 0,444 x 1 in. | 16 bis 8 AWG |
85.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17851609
|
Brady™
173657 |
0,375 in. | 0.645 x 1 in. | 12 to 4 AWG |
92.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891589
|
Brady™
173650 |
0,375 in. | 0,645 x 1,75 in. | 12 to 4 AWG |
121.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17851479
|
Brady™
173670 |
0,5 in. | 0,851 x 1 in. | 8 bis 1 AWG |
108.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891459
|
Brady™
173596 |
1 in. | 1,667 x 1,75 in. | 2 bis 500 MCM |
120.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
- Selbstverlöschende Etiketten
- Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
- Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Orange | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rechteck | |
-55°C to +135°C |
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
-67°F to +275°F |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche