Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
Marke:  Brady™ 173657
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17851609
  • 92.60 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche > Heat Shrink Wire and Cable Labels; Color: Orange; Diameter (English): 0.375 in.; Dimensions (LxW): 0.645 in. x 1 in.; Wire Gauge: 12 AWG to 4 AWG