Learn More
Brady™ PermaSleeve™ halogenfreie Schrumpfschläuche mit geringer Rauchentwicklung
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit dem halogenfreien B-7641 Polyolefin-Material, das sich durch eine geringe Rauchentwicklung auszeichnet. Für die meisten Leitungs- und Kabelgruppen vordimensioniert. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker gedruckt werden.
105.00 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 |
---|---|
Klebstofftyp | Non-adhesive |
Ausführung | Matt |
Format | Kontinuierlich |
Material | Wärmeschrumpfendes Polyolefin |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17991950
|
Brady™
170848 |
Schwarz auf Weiß | 5,5 ft. x 0,235 in. |
105.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17901960
|
Brady™
170849 |
Black on Yellow | 5,5 ft. x 0,235 in. |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17831769
|
Brady™
170951 |
Schwarz auf Weiß | 5,5 ft. x 0,335 in. |
107.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17871789
|
Brady™
170952 |
Black on Yellow | 5,5 ft. x 0,335 in. |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17831749
|
Brady™
170953 |
Schwarz auf Weiß | 5,5 ft. x 0,439 in. |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17811829
|
Brady™
170954 |
Black on Yellow | 5,5 ft. x 0,439 in. |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891739
|
Brady™
170955 |
Schwarz auf Weiß | 5,5 ft. x 0,645 in. |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891819
|
Brady™
170956 |
Black on Yellow | 5,5 ft. x 0,645 in. |
129.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - für das Verkehrswesen und den Einsatz in der Seefahrt entwickelt, wo flammhemmende Materialien mit geringer Rauchentwicklung für die Kabelkennzeichnung erforderlich sind
- Beständig - flammhemmend und beständig gegen Temperaturen von -30°C bis 105°C
- Effizient - schnell schrumpfend mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1; lässt sich mit einer Heißluftpistole schnell und dauerhaft an Kabeln anbringen (Brady-Artikel PMS-HG-1)
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Matt | |
Wärmeschrumpfendes Polyolefin | |
Unsteril | |
1 Klebeband/Kassette | |
5.5 ft. |
Non-adhesive | |
Kontinuierlich | |
Etiketten | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-67 °F bis +221 °F |