Learn More
Brady™ PermaSleeve™ halogenfreie Schrumpfschläuche mit geringer Rauchentwicklung
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit dem halogenfreien B-7641 Polyolefin-Material, das sich durch eine geringe Rauchentwicklung auszeichnet. Für die meisten Leitungs- und Kabelgruppen vordimensioniert. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170954
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17811829
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - für das Verkehrswesen und den Einsatz in der Seefahrt entwickelt, wo flammhemmende Materialien mit geringer Rauchentwicklung für die Kabelkennzeichnung erforderlich sind
  • Beständig - flammhemmend und beständig gegen Temperaturen von -30°C bis 105°C
  • Effizient - schnell schrumpfend mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1; lässt sich mit einer Heißluftpistole schnell und dauerhaft an Kabeln anbringen (Brady-Artikel PMS-HG-1)
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Non-adhesive
Matt
Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Unsteril
BMP41, BMP51, M511
-67 °F bis +221 °F
5.5 ft.
1.1 cm
M4C-250-7641-YL
Black on Yellow
Kontinuierlich
Etiketten
Leitungs- und Kabelkennzeichnung
1 Klebeband/Kassette
5,5 ft. x 0,439 in.
0,439 in.