Learn More
Brady™ PermaSleeve™ halogenfreie Schrumpfschläuche mit geringer Rauchentwicklung
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit dem halogenfreien B-7641 Polyolefin-Material, das sich durch eine geringe Rauchentwicklung auszeichnet. Für die meisten Leitungs- und Kabelgruppen vordimensioniert. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170952
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell entwickelt - für das Verkehrswesen und den Einsatz in der Seefahrt entwickelt, wo flammhemmende Materialien mit geringer Rauchentwicklung für die Kabelkennzeichnung erforderlich sind
- Beständig - flammhemmend und beständig gegen Temperaturen von -30°C bis 105°C
- Effizient - schnell schrumpfend mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1; lässt sich mit einer Heißluftpistole schnell und dauerhaft an Kabeln anbringen (Brady-Artikel PMS-HG-1)
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Non-adhesive | |
Matt | |
Wärmeschrumpfendes Polyolefin | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-67 °F bis +221 °F | |
5.5 ft. | |
0.85 cm |
M4C-187-7641-YL | |
Black on Yellow | |
Kontinuierlich | |
Etiketten | |
Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 Klebeband/Kassette | |
5,5 ft. x 0,335 in. | |
0,335 in. |