Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 120 mit Pumpenkopf
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
2865.00 CHF - 12675.00 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Flussrate | Motor Speed | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Flussrate | Motor Speed | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12555316
|
Watson-Marlow
010.6141.R00 |
120U/R | 0,001 bis 54 ml/min bei 30 psi | 1 bis 32 U/min |
12675.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12466260
|
Watson-Marlow
010.6131.DA0 |
120S/DV | 0.001 to 170 mL/min. at 30 psi | 1 to 200 rpm |
3385.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12426260
|
Watson-Marlow
010.6131.010 |
120S/D1 | 0,001 bis 120 ml/min bei 30 psi | 1 bis 200 U/min |
2910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12446260
|
Watson-Marlow
010.6131.M30 |
120S/DM3 | 0.0001 to 36 mL/min. | 0.01 to 100 rpm | N/A | ||||
12436260
|
Watson-Marlow
010.6131.M20 |
120S/DM2 | 0.0001 to 36 mL/min. | 0.01 to 100 rpm | N/A | ||||
12476260
|
Watson-Marlow
010.6141.DA0 |
120 U/DV | 0.001 bis 170 ml/min bei 30 psi | 0,1 bis 200 U/min |
6745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
- Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
- 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
- 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
- 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
- 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
Spezifikation
LED |