Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 120 mit Pumpenkopf
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
Marke:  Watson-Marlow 010.6141.R00
5913.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12555316
  • 12675.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
  • Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
  • 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
  • 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
  • 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
  • 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
  • 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digitale variable Drehzahl
IP31
30 psi
Manuelle Fernsteuerung oder automatische Steuerung über 4 - 20 mA oder 0 - 10 V-Impulse
Schnellwechsel-Pumpenkopf 102R
LED
0,001 bis 54 ml/min bei 30 psi
1 bis 32 U/min
120U/R
90/264 V