Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 120 mit Pumpenkopf
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
Marke:  Watson-Marlow 010.6131.M20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12436260
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
  • Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
  • 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
  • 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
  • 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
  • 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
  • 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manifold
LED
0.0001 to 36 mL/min.
0.01 to 100 rpm
400DM2 twin-channel pump head
Digitale variable Drehzahl
IP31
30 psi
120S/DM2
90/264 V