Learn More
Perfluordecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11465966
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluordecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465966
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11465966
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22292.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-76-2
Summenformel C10HF19O2
Molekulargewicht (g/mol) 514.09
MDL-Nummer MFCD00004175
InChI-Schlüssel PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecanoic acid, nonadecafluorodecanoic acid, ndfda, pfda, perfluoro-n-decanoic acid, nonadecafluoro-n-decanoic acid, decanoic acid, nonadecafluoro, ccris 4417, decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro, perfluorocapric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9555
ChEBI CHEBI:35546
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecansäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorodecanoic acid
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Siedepunkt 218°C
Strukturformel CF3(CF2)8CO2H
Menge 25 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1810811
Formelmasse 514.09
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ15H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB22292.06,B22292.14
Chargennummer10202544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22292.06,B22292.14
Chargennummer10154257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22292.06,B22292.14
Chargennummer10205819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22292.06,B22292.14
ChargennummerG7692A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22292.06,B22292.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluorodecanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Perfluorodecanoic acid
Name des Produkts
Perfluordecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >