Learn More
Perfluordecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455966
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluordecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455966
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11455966
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22292.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 335-76-2 | C10HF19O2 | 514.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-76-2
Summenformel C10HF19O2
Molekulargewicht (g/mol) 514.09
MDL-Nummer MFCD00004175
InChI-Schlüssel PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecanoic acid, nonadecafluorodecanoic acid, ndfda, pfda, perfluoro-n-decanoic acid, nonadecafluoro-n-decanoic acid, decanoic acid, nonadecafluoro, ccris 4417, decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro, perfluorocapric acid
PubChem CID 9555
ChEBI CHEBI:35546
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecansäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorodecanoic acid
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Siedepunkt 218°C
Strukturformel CF3(CF2)8CO2H
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1810811
Formelmasse 514.09
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Perfluordecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >