Learn More
Cytiva Percoll™ PLUS Zentrifugationsmedien
Reagenz mit niedrigem Endotoxingehalt für die Dichtegradientenzentrifugation von Zellen, Viren und subzellulären Partikeln. Cytiva™ Percoll™ PLUS Zentrifugationsmedium ist nicht toxisch, hat eine geringe Viskosität und ist ideal für Dichtegradienten.
351.00 CHF - 965.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellisolierung |
Viskosität | 15cP |
Endotoxin-Gehalt | 2 EU/ml |
Osmolalität | < 30 mOsm/kg |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11500744
|
Cytiva
17-5445-02 |
250 mL |
351.00 CHF
250 Milliliter |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10166144
|
Cytiva
17-5445-01 |
1 L |
965.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gradienten können entweder vorgeformt sein oder spontan während der Zentrifugation bei mittlerer Drehzahl im Winkelkopf-Rotor entstehen
- Niedrige Viskosität des Mediums ermöglicht eine Zellisolierung auf vorgeformten Gradienten innerhalb von wenigen Minuten und bei niedrigen Zentrifugalkräften (200 bis 1000 xG)
- Isoosmotische Gradienten für ein breites Spektrum an Dichten bis 1.3 g/ml
- Nicht toxisch, chemisch nahezu inert und nicht haftend an Membranen
- Anpassbar an physiologische Ionenstärke und pH-Wert, kann im pH-Bereich von 5.5 bis 10.0 ohne Änderung der Eigenschaften gepuffert werden
- Kieselsol beschichtet mit kovalent gebundenem Silan, Perlendurchmesser 15-30 nm
- Niedriger Endotoxingehalt (max. 2 EU/ml), gut geeignet für die Zelltrennung in Anwendungen der klinischen Forschung
Nur für die In-vitro-Forschung bestimmt.
Spezifikation
4 bis 30 °C | |
15cP | |
< 30 mOsm/kg | |
8,9 bis 9,9 | |
1,135 g/mL |
Zellisolierung | |
2 EU/ml | |
Farblos bis hellgelb | |
Zentrifugationsmedien | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-1.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 1.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.