Learn More
Cytiva Percoll™ PLUS Zentrifugationsmedien
Reagenz mit niedrigem Endotoxingehalt für die Dichtegradientenzentrifugation von Zellen, Viren und subzellulären Partikeln. Cytiva™ Percoll™ PLUS Zentrifugationsmedium ist nicht toxisch, hat eine geringe Viskosität und ist ideal für Dichtegradienten.
Marke: Cytiva 17-5445-02
Beschreibung
- Gradienten können entweder vorgeformt sein oder spontan während der Zentrifugation bei mittlerer Drehzahl im Winkelkopf-Rotor entstehen
- Niedrige Viskosität des Mediums ermöglicht eine Zellisolierung auf vorgeformten Gradienten innerhalb von wenigen Minuten und bei niedrigen Zentrifugalkräften (200 bis 1000 xG)
- Isoosmotische Gradienten für ein breites Spektrum an Dichten bis 1.3 g/ml
- Nicht toxisch, chemisch nahezu inert und nicht haftend an Membranen
- Anpassbar an physiologische Ionenstärke und pH-Wert, kann im pH-Bereich von 5.5 bis 10.0 ohne Änderung der Eigenschaften gepuffert werden
- Kieselsol beschichtet mit kovalent gebundenem Silan, Perlendurchmesser 15-30 nm
- Niedriger Endotoxingehalt (max. 2 EU/ml), gut geeignet für die Zelltrennung in Anwendungen der klinischen Forschung
Nur für die In-vitro-Forschung bestimmt.
Spezifikation
250 mL | |
Zellisolierung | |
2 EU/ml | |
Farblos bis hellgelb | |
Zentrifugationsmedien | |
Flüssig |
4 bis 30 °C | |
15cP | |
< 30 mOsm/kg | |
8,9 bis 9,9 | |
1,135 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-1.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 1.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.