Learn More
Perchlorsäure, 0.1M, EP-Qualität, Reagecon™ Artikelnummer.: 11444799
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Perchlorsäure, 0.1M, EP-Qualität, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11444799 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, Manipulationssicher
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Artikelnummer. 11444799
Marke: Reagecon 3003900
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In einer ISO9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.2.2 ) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt. Perchlorsäure,0.1M, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Lösung mit8.5 ml/l HClO4 in Essigsäure. Es ist eine Supersäure, die als Laborreagenz verwendet wird.
Perchlorsäure ist eine starke Mineralsäure, die bei der Herstellung von Perchlorsalzen nützlich ist. Fungiert erhitzt als leistungsstarkes Oxidationsmittel. Diese Lösung wird durch Mischen von 8.5 ml Perchlorsäure und ca. 900 ml Eisessigsäure, Hinzufügen von 30 ml Essiganhydrid und anschließendes Verdünnen auf 1 l mit Eisessigsäure hergestellt. Dies ergibt eine 0.1 M-Lösung mit ca. 10.046 g/l HClO4.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchlorsäure
Farbe Farblos
CAS 7601-90-3, 64-19-7
Konzentration 0.1 M
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Manipulationssicher
Analysenzertifikat Ja
Lösungsmittel oder Matrix Eisessigsäure
Menge 1 l
Summenformel ClHO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011325
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Perchlorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formelmasse 100.46 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8.5ml Perchlorsäure pro l =10.046g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP20125A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2025 Catalog Number3003900
ChargennummerP20124K2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number3003900
ChargennummerP20124H2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number3003900
ChargennummerP20124E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number3003900
ChargennummerP20124A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number3003900
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0,1M perchloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäure, 0.1M, EP-Qualität, Reagecon™ >