Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NEM (N-Ethylmaleimid)
Kleine, Sulfhydryl-reaktive (Maleimid)-Verbindung, um dauerhaft reduzierte Cysteine von Proteinen oder Peptiden zu blockieren, um die Bildung von Disulfid-Bindungen zu verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 23030
Artikelnummer. 11891335
  • 280.00 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce N-Ethylmaleimid (NEM) ist eine kleine Verbindung, die stabile, kovalente Thioether-Bindungen mit Sulfhydrylen (z. B. reduzierten Cysteinen) bildet, wodurch sie dauerhaft blockiert werden können, um die Bildung von Disulfid-Bindungen zu verhindern.
Leistungsmerkmale:
  • Bildet kovalente Bindungen mit Sulfhydrylgruppen bei einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5
  • Die Reaktion kann überwacht werden, indem die Verringerung des Absorptionsvermögens bei 300 nm gemessen wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thiol
Nicht reaktive Gruppe
Pierce™
Mittel (10 bis 30 Å)
25 g
NEM
Nach Eingang bei -20 °C lagern
Blockiergruppen
Maleimid
Fest
Wasser
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA402840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number23030
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number23030
ChargennummerZJ395328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number23030
ChargennummerZI391192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number23030
ChargennummerZG386921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number23030
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ NEM (N-Ethylmaleimid) > 25 g