Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kartuschenhalter, PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Schläuche und nanoViper™ Anschlussstücke, um Ihre PepMap™ Neo Trap-Kassette mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
Marke: Thermo Scientific™ 174501
353.26 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings, um Ihre PepMap Neo Trap-Kassette (Katalognummer 174500) mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Spezifikation
30 μm | |
Zwei PEEK-Schläuche mit nanoViper™ Anschlusstücken | |
22000 psi (1500 bar) | |
PepMap™ Neo | |
PEEK-Schläuche mit nanoViper™ Anschlussstücken |
PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) | |
100 mm | |
60 °C | |
PEEK | |
Auffangen und Eluieren, Peptid-Mapping |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
20Minuten
11Sekunden
21 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
20Minuten
11Sekunden
21