Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassette
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassette mit PepMap™ Neo UHPLC-Säulen, um Verunreinigungen aus Ihren Peptid-Mapping-Proben zu filtern.
Marke: Thermo Scientific™ 174500
423.88 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassette mit Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen oder EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen, um Verunreinigungen aus Ihren Peptid-Mapping-Proben zu filtern. Schließen Sie die Trap-Kassette mithilfe des Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalters, der PEEK-Schläuche und nanoViper™ Anschlussstücke (Katalognummern 174501 und 174502) an Ihr HPLC-System an.
Spezifikation
Trap-Kartusche | |
PepMap™ Neo Nano Trap-Kassettenhalter mit PEEK-Schläuche und nanoViper™ Anschlussstücke (Teilenummer 174502) | |
22000 psi (1500 bar) | |
2 bis 8 | |
450 m2/g | |
L1. | |
PepMap™ Neo | |
15% | |
Ja | |
PepMap™ Neo 5 µm C18 300 µm x 5 mm Trap-Kassette |
300 μm | |
5 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18. | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Auffangen und Eluieren |